Wichtige Dokumente
ENAH03A1C3F4
Enamine
3-(oxolan-3-yl)morpholine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-816388-100MG
CHF 393.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-816388-100MG
CHF 393.40
Iupac Name
3-(tetrahydrofuran-3-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-3-10-5-7(1)8-6-11-4-2-9-8/h7-9H,1-6H2
InChIKey
MRHSKTDCPXBFDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-816388
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)