Wichtige Dokumente
ENAH03A1C379
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-814254-50MG
CHF 349.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-814254-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H26N2O2/c1-8(2)9(3)10(7-13)14-11(15)16-12(4,5)6/h8-10H,7,13H2,1-6H3,(H,14,15)
InChIKey
MJFPHLGXBDGXKH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814254
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)