Wichtige Dokumente
ENAH03A1A26C
Enamine
3-(2-chloro-4-methylphenoxy)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-717537-100MG
CHF 185.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-717537-100MG
CHF 185.40
mp (Schmelzpunkt)
129-134
Iupac Name
3-(2-chloro-4-methylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-7-2-3-9(8(11)6-7)14-5-4-10(12)13/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MHEOBKMCTUBBIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717537
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)