Wichtige Dokumente
ENAH03A1A0EB
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-701312-100MG
CHF 509.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-701312-100MG
CHF 509.10
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-6-2-7(3-6,4-8)5-9-6/h8H,2-5H2,1H3
InChIKey
AXBPIDGDOIYMBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701312
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)