Merck
ENAH03A18EED
Enamine
4,5-dichloro-2,3-dihydro-1H-indole
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’519.30
Lieferanten-SKU: EN300-1178090-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 474.00
250 MG
CHF 657.30
500 MG
CHF 1’009.60
1 G
CHF 1’281.30
2.5 G
CHF 2’470.80
5 G
CHF 3’634.30
10 G
CHF 5’519.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1178090-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
54-61
Iupac Name
4,5-dichloroindoline
Inchi Code
1S/C8H7Cl2N/c9-6-1-2-7-5(8(6)10)3-4-11-7/h1-2,11H,3-4H2
InChIKey
KOKCBQMIPIZDIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178090
Melting Point
54-61
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1178090
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)