Merck
ENAH03A18E73
Enamine
4-ethoxy-6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
4-ethoxy-2-hydroxy-6-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c1-3-13-7-6(4-9)5(2)10-8(12)11-7/h3H2,1-2H3,(H,10,11,12)
InChIKey
OGNGRGXGPBZDHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177719
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177719
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)