Merck
ENAH03A172F1
Enamine
[4-(furan-2-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
Lieferanten-SKU: EN300-1165048-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 163.30
250 MG
CHF 214.00
500 MG
CHF 362.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1165048-100MG
CHF 163.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-(furan-2-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11NO.ClH/c12-8-9-3-5-10(6-4-9)11-2-1-7-13-11;/h1-7H,8,12H2;1H
InChIKey
IWXNRLPUTWCIAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
Cl
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1165048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)