Merck
ENAH03A168A1
Enamine
(3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
Lieferanten-SKU: EN300-1162729-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 436.30
250 MG
CHF 604.00
500 MG
CHF 927.70
1 G
CHF 1’176.00
2.5 G
CHF 2’261.50
5 G
CHF 3’324.90
10 G
CHF 4’909.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.41
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1162729-100MG
CHF 436.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3S)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(13-18(22)23)16-11-9-15(10-12-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChIKey
ZWLSFMKIYINIHZ-KRWDZBQOSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)