Merck
ENAH03A01484
Enamine
(5R)-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Größe auswählen
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
Lieferanten-SKU: EN300-1086620-50MG
CHF 476.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1086620-50MG
CHF 476.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-5-cyclopropyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-7(4-2-3-4)5(10)8-6(11)9-7/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
NSJNDFMJXLKSSR-SSDOTTSWSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086620
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086620
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)