Merck
ENAH03A013D1
Enamine
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-ethynyl-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H5F3N2/c1-3-5-4-6(7(8,9)10)11-12(5)2/h1,4H,2H3
InChIKey
QEYBTDITCMOUCL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1086942
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)