Merck
ENAH03A013B6
Enamine
1-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 307.60
1 G
CHF 381.70
2.5 G
CHF 705.40
5 G
CHF 1’020.00
10 G
CHF 1’491.90
Lieferanten-SKU: EN300-1267320-100MG
CHF 162.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 162.00
250 MG
CHF 211.40
500 MG
CHF 307.60
1 G
CHF 381.70
2.5 G
CHF 705.40
5 G
CHF 1’020.00
10 G
CHF 1’491.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.73
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1267320-100MG
CHF 162.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14;/h2-10H,16H2,1H3;1H
InChIKey
AMBAXUBRURQXGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)