Merck
ENAH03A0083E
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 91.80
250 MG
CHF 113.90
500 MG
CHF 169.80
1 G
CHF 237.40
2.5 G
CHF 423.30
5 G
CHF 604.00
10 G
CHF 875.70
Lieferanten-SKU: EN300-1084809-100MG
CHF 91.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 91.80
250 MG
CHF 113.90
500 MG
CHF 169.80
1 G
CHF 237.40
2.5 G
CHF 423.30
5 G
CHF 604.00
10 G
CHF 875.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1084809-100MG
CHF 91.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12;/h4,7-8,10H,1-3,5-6,9H2;1H
InChIKey
UENYYOJLBMYROL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)