Merck
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 259.50
250 MG
CHF 351.80
500 MG
CHF 527.30
1 G
CHF 663.80
Lieferanten-SKU: EN300-1067795-100MG
CHF 259.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 259.50
250 MG
CHF 351.80
500 MG
CHF 527.30
1 G
CHF 663.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.8
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-1067795-100MG
CHF 259.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChIKey
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)