Merck
ENAH039FDA19
Enamine
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one
Größe auswählen
100 MG
CHF 106.10
250 MG
CHF 132.10
500 MG
CHF 181.50
1 G
CHF 220.50
2.5 G
CHF 389.50
5 G
CHF 553.30
10 G
CHF 800.30
Lieferanten-SKU: EN300-137399-100MG
CHF 106.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 106.10
250 MG
CHF 132.10
500 MG
CHF 181.50
1 G
CHF 220.50
2.5 G
CHF 389.50
5 G
CHF 553.30
10 G
CHF 800.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-137399-100MG
CHF 106.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
121-122
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c12-11(13,14)9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(16)15-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,15,16)
InChIKey
PDTLMKLERGEENQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137399
Melting Point
121-122
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137399
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)