Merck
ENAH0385D47A
Enamine
tert-butyl (2R)-2-(2-methoxyacetyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(2-methoxyacetyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)10(14)8-16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChIKey
YDTHZSZTWFGIBX-SECBINFHSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076