Merck
ENAH03857D34
Enamine
1-(6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(6-hydroxypyrimidin-4-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13N3O3/c14-9-5-8(11-6-12-9)13-3-1-7(2-4-13)10(15)16/h5-7H,1-4H2,(H,15,16)(H,11,12,14)
InChIKey
UXBQIJNWMJIUCA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767066
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-767066
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)