Merck
ENAH0385668A
Enamine
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
Lieferanten-SKU: EN300-746814-100MG
CHF 294.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 294.60
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 637.80
1 G
CHF 804.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-746814-100MG
CHF 294.60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
185-190
Iupac Name
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-6(2)4-3-5-7;/h1,3-5,7H2,2H3;1H
InChIKey
RFPQPSQYWZEGRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
Melting Point
185-190
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)