Merck
ENAH03856469
Enamine
rac-tert-butyl (1R,2S,4S)-2-amino-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (1S,2R,4R)-2-amino-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-4-5-9(13)8(12)6-7/h7-9H,4-6,12H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
InChIKey
JRZFZVWZIJNIEQ-HLTSFMKQSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740170
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740170
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)