Merck
ENAH038562CD
Enamine
[2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)oxolan-2-yl]methanamine
Größe auswählen
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
Lieferanten-SKU: EN300-746697-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-746697-50MG
CHF 349.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)tetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H15N3O/c1-12-6-8(5-11-12)9(7-10)3-2-4-13-9/h5-6H,2-4,7,10H2,1H3
InChIKey
YPJOOPMYFLEHFQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746697
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)