Merck
ENAH03855EDE
Enamine
(tert-butylsulfamoyl)amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
Lieferanten-SKU: EN300-271174-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-271174-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
57-59
Iupac Name
N-(tert-butyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C4H12N2O2S/c1-4(2,3)6-9(5,7)8/h6H,1-3H3,(H2,5,7,8)
InChIKey
HYIPUSUKAXTWME-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Melting Point
57-59
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-271174
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)