Wichtige Dokumente
ENA964497030
Enamine
3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-729579-100MG
CHF 480.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-729579-100MG
CHF 480.50
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--3-(azetidin-3-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.C2HF3O2/c11-7(12)6-1-5(9-10-6)4-2-8-3-4;3-2(4,5)1(6)7/h1,4,8H,2-3H2,(H,9,10)(H,11,12);(H,6,7)
InChIKey
OEPSHLNLRZGXGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-729579
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)