Merck
ENA964485497
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
Lieferanten-SKU: EN300-719660-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
5 G
CHF 2’658.00
10 G
CHF 3’920.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.68
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-719660-100MG
CHF 357.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-11-7-6-9(10-11)8-4-2-3-5-8;/h6-8H,2-5H2,1H3;1H
InChIKey
KNSXVBBBWZEBSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-719660
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)