Merck
ENA964482081
Enamine
1-(oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-717499-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-717499-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-1-3-9-10(7)6-2-4-11-5-6/h1,3,6H,2,4-5,8H2
InChIKey
BNUMHWPXAWWQCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)