Merck
ENA964480253
Enamine
ethyl 3-amino-3-cyanopropanoate; trifluoroacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
94-95
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-cyanopropanoate 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C6H10N2O2.C2HF3O2/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7;3-2(4,5)1(6)7/h5H,2-3,8H2,1H3;(H,6,7)
InChIKey
QNAOFTLSLBDPKY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Salt Data
O=C(O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716209
Melting Point
94-95
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716209
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)