Merck
ENA964473557
Enamine
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO2/c11-9-4-7(6-1-2-6)3-8(5-9)10(12)13/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)
InChIKey
WGCMBBTUKLLMLF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705542
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)