Merck
ENA964468280
Enamine
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Größe auswählen
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
Lieferanten-SKU: EN300-399593-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
500 MG
CHF 1’038.20
1 G
CHF 1’317.70
2.5 G
CHF 2’538.40
5 G
CHF 3’735.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-399593-50MG
CHF 341.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxa-2-azaspiro[3.5]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(4-8-6)2-1-3-10-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChIKey
OWUAAJPDYLEQLJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399593
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)