Merck
ENA964467249
Enamine
2-cyclopropylpropane-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
Vendor SKU: EN300-283688-100MG
CHF 444.10
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
5 G
CHF 3’376.90
10 G
CHF 4’987.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.67
MDL-Nummer:
Vendor SKU: EN300-283688-100MG
CHF 444.10
Verfügbarkeit
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-cyclopropylpropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c1-5(6-2-3-6)4-10(7,8)9/h5-6H,2-4H2,1H3
InChIKey
LJPLUAIAXSGUSU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283688
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-283688