Wichtige Dokumente
ENA947419511
Enamine
5-bromo-2-methoxybenzene-1,3-dicarbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-701485-50MG
CHF 492.20
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-701485-50MG
CHF 492.20
Iupac Name
5-bromo-2-methoxyisophthalaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-13-9-6(4-11)2-8(10)3-7(9)5-12/h2-5H,1H3
InChIKey
PLGQWZJIJNUBEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701485
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)