Merck
ENA947411717
Enamine
2-(pyridin-2-yl)pyrimidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
Lieferanten-SKU: EN300-685241-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 480.50
250 MG
CHF 666.40
500 MG
CHF 1’023.90
1 G
CHF 1’300.80
2.5 G
CHF 2’505.90
5 G
CHF 3’686.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-685241-100MG
CHF 480.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O2/c14-10(15)8-4-6-12-9(13-8)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H,14,15)
InChIKey
VZBROCOXUAOFMU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-685241
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)