Merck
ENA947408936
Enamine
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.21
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
67-70
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azetidinylamine
Inchi Code
1S/C10H11F3N2/c11-10(12,13)7-1-3-9(4-2-7)15-5-8(14)6-15/h1-4,8H,5-6,14H2
InChIKey
OKYPMRZPXYEEBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396209
Melting Point
67-70
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396209
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)