Merck
ENA947408642
Enamine
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
Lieferanten-SKU: EN300-396535-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 386.90
100 MG
CHF 552.00
250 MG
CHF 771.70
500 MG
CHF 1’190.30
1 G
CHF 1’512.70
2.5 G
CHF 2’921.90
5 G
CHF 4’301.20
10 G
CHF 6’356.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.69
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-396535-50MG
CHF 386.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(aminomethyl)cyclobutane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-4-5(2-1-3-5)10(7,8)9;/h1-4,6H2,(H2,7,8,9);1H
InChIKey
DOJKGJLHZKBIRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396535
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)