Merck
ENA947407296
Enamine
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Größe auswählen
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
10 G
CHF 6’127.70
Lieferanten-SKU: EN300-393334-50MG
CHF 375.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 375.20
100 MG
CHF 535.10
250 MG
CHF 745.70
500 MG
CHF 1’147.40
1 G
CHF 1’459.40
2.5 G
CHF 2’817.90
5 G
CHF 4’147.80
10 G
CHF 6’127.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.63
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-393334-50MG
CHF 375.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-1-4(2-5)3-6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChIKey
INCIRDDMEPRLMD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)