Merck
ENA947406576
Enamine
1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethane-1,2-diol
Größe auswählen
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
Lieferanten-SKU: EN300-679352-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 380.40
250 MG
CHF 527.30
500 MG
CHF 802.90
1 G
CHF 1’017.40
2.5 G
CHF 1’949.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-679352-100MG
CHF 380.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-isobutylphenyl)-1,2-ethanediol
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)12(14)8-13/h3-6,9,12-14H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
SSTUHTOROWEIFL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679352
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)