Wichtige Dokumente
ENA947393578
Enamine
1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
214-215
Iupac Name
1-benzylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C15H12N2O2/c18-14-12-8-4-5-9-13(12)17(15(19)16-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,16,18,19)
InChIKey
QKQMJAZUHSAOPT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-392654
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)