Merck
ENA947393557
Enamine
1-cyclobutylpropan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
Lieferanten-SKU: EN300-391798-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
10 G
CHF 4’682.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-391798-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclobutyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14O/c1-2-7(8)6-4-3-5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
NPFXICARYVUUJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-391798
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)