Wichtige Dokumente
ENA947393294
Enamine
3-(2-hydroxyacetamido)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-383904-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-383904-100MG
CHF 363.50
mp (Schmelzpunkt)
108-109
Iupac Name
N-glycoloyl-beta-alanine
Inchi Code
1S/C5H9NO4/c7-3-4(8)6-2-1-5(9)10/h7H,1-3H2,(H,6,8)(H,9,10)
InChIKey
XUONBHQGNLJPRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-383904
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)