Wichtige Dokumente
ENA947392271
Enamine
2-(hydroxymethyl)morpholin-3-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-249408-100MG
CHF 636.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-249408-100MG
CHF 636.50
Iupac Name
2-(hydroxymethyl)morpholin-3-one
Inchi Code
1S/C5H9NO3/c7-3-4-5(8)6-1-2-9-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)
InChIKey
NXEHXLPXNGDPKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249408
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)