Merck
ENA947392251
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
5 G
CHF 2’504.60
Lieferanten-SKU: EN300-342680-100MG
CHF 340.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 340.10
250 MG
CHF 463.60
500 MG
CHF 706.70
1 G
CHF 892.60
2.5 G
CHF 1’707.70
5 G
CHF 2’504.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-342680-100MG
CHF 340.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c10-7-2-3-8(11(14)15)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
InChIKey
GLEBYEUPLNOEDZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)