Wichtige Dokumente
ENA947391611
Enamine
1-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-3-yl}-1H-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-305671-50MG
CHF 436.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-305671-50MG
CHF 436.30
Iupac Name
3-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)-4H-1,2,3l4-triazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16N4O4/c1-11(2,3)19-10(18)14-5-7(6-14)15-8(9(16)17)4-12-13-15/h4,7H,5-6H2,1-3H3,(H,16,17)
InChIKey
YWRWWZSDSYJNMZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305671
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)