Merck
ENA947387374
Enamine
bis(2,6-dimethylpiperidine-1-carboximidamide); sulfuric acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
Lieferanten-SKU: EN300-34740-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
500 MG
CHF 663.80
1 G
CHF 840.60
2.5 G
CHF 1’603.70
5 G
CHF 2’349.90
10 G
CHF 3’464.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.57
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-34740-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dimethylpiperidine-1-carboximidamide hemisulfate
Inchi Code
1S/2C8H17N3.H2O4S/c2*1-6-4-3-5-7(2)11(6)8(9)10;1-5(2,3)4/h2*6-7H,3-5H2,1-2H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
DFNVWNPPUBBFQP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
OS(=O)(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34740
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34740
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)