Merck
ENA947386571
Enamine
potassium 3-carbamoyl-2-[(2-chlorophenyl)formamido]propanoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
10 G
CHF 4’530.00
Lieferanten-SKU: EN300-18913-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
10 G
CHF 4’530.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-18913-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium 4-amino-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O4.K/c12-7-4-2-1-3-6(7)10(16)14-8(11(17)18)5-9(13)15;/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18);/q;+1/p-1
InChIKey
ISSUZLSYCCVJQP-UHFFFAOYSA-M
Lagertemp.
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18913
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18913
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)