Merck
ENA946840082
Enamine
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
Lieferanten-SKU: EN300-379509-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-379509-100MG
CHF 363.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c7-5(4-8)3-6-9-1-2-10-6/h5-6,8H,1-4,7H2
InChIKey
WHNIIGYMYSUBCG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379509
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)