Merck
ENA946836576
Enamine
methyl 7-bromothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Größe auswählen
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
Lieferanten-SKU: EN300-376038-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-376038-50MG
CHF 377.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 7-bromothieno[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-9(12)7-2-5-3-11-4-6(10)8(5)14-7/h2-4H,1H3
InChIKey
DXBLCEKGOLBYBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376038
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-376038
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)