Merck
ENA946832191
Enamine
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.93
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
115-117
Iupac Name
2,6-dibromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6Br2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-2,10-11H,3H2
InChIKey
UOJKSRWAJLJIOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
Melting Point
115-117
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365651
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)