Merck
ENA769508583
Enamine
6-chloro-N1,N1-dimethylbenzene-1,3-diamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
Lieferanten-SKU: EN300-373303-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-373303-100MG
CHF 185.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
78-80
Iupac Name
4-chloro-N~3~,N~3~-dimethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-11(2)8-5-6(10)3-4-7(8)9/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
PEPDSSVIPHINAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Melting Point
78-80
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)