Merck
ENA769508181
Enamine
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Größe auswählen
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
Lieferanten-SKU: EN300-370573-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 199.70
250 MG
CHF 264.70
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 592.30
2.5 G
CHF 1’117.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-370573-100MG
CHF 199.70
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-11(15)7-12(6-10)17-13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-8H
InChIKey
AYUDUXSMMBFRCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)