Merck
ENA769506194
Enamine
4-[(piperazin-1-yl)methyl]phenol dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 137.30
250 MG
CHF 176.30
500 MG
CHF 253.00
1 G
CHF 311.50
2.5 G
CHF 696.30
5 G
CHF 1’338.50
10 G
CHF 2’622.90
Lieferanten-SKU: EN300-365528-100MG
CHF 137.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 137.30
250 MG
CHF 176.30
500 MG
CHF 253.00
1 G
CHF 311.50
2.5 G
CHF 696.30
5 G
CHF 1’338.50
10 G
CHF 2’622.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-365528-100MG
CHF 137.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1-piperazinylmethyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O.2ClH/c14-11-3-1-10(2-4-11)9-13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12,14H,5-9H2;2*1H
InChIKey
MJXZQJYHXUYDDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)