Merck
ENA769506019
Enamine
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Größe auswählen
100 MG
CHF 195.80
250 MG
CHF 259.50
500 MG
CHF 383.00
1 G
CHF 477.90
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’530.90
10 G
CHF 2’847.80
Lieferanten-SKU: EN300-365253-100MG
CHF 195.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 195.80
250 MG
CHF 259.50
500 MG
CHF 383.00
1 G
CHF 477.90
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’530.90
10 G
CHF 2’847.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-365253-100MG
CHF 195.80
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-methoxyphenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C12H11NO/c1-14-12-8-3-2-6-10(12)11-7-4-5-9-13-11/h2-9H,1H3
InChIKey
DXYPUBAVJUPMKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365253
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)