Wichtige Dokumente
ENA769506000
Enamine
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-365176-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-365176-100MG
CHF 363.50
mp (Schmelzpunkt)
97-100
Iupac Name
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O/c1-8-6-9(12)7-13-11(8)14-5-3-2-4-10(14)15/h6-7H,2-5H2,1H3
InChIKey
TUMAJOMMODJOGY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365176
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)