Merck
ENA769505721
Enamine
1-ethenylcyclopropane-1-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-vinylcyclopropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c1-2-5(3-4-5)9(6,7)8/h2H,1,3-4H2,(H2,6,7,8)
InChIKey
DAJXIJZKXMFPBG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364656
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364656
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)